4-Chloro-3,4'-difluorobenzhydrol
022508-1G
FLUO022508-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022508-1G
4-Chloro-3,4'-difluorobenzhydrol
4-Chloro-3,4'-difluorobenzhydrol
Formule: C₁₃H₉ClF₂O
Numéro CAS: 844683-75-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité