3-Chloro-4'-fluorobenzhydrol
022509-1G
FLUO022509-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022509-1G
3-Chloro-4'-fluorobenzhydrol
3-Chloro-4'-fluorobenzhydrol
Formule: C₁₃H₁₀ClFO
Numéro MDL: MFCD06201335
Numéro CAS: 97759-21-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité