3,5-Diméthyl-4'-fluorobenzhydrol
022516-1G
FLUO022516-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022516-1G
3,5-Diméthyl-4'-fluorobenzhydrol
3,5-Diméthyl-4'-fluorobenzhydrol
Formule: C₁₅H₁₅FO
Numéro CAS: 844856-33-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité