3,4'-Difluorobenzhydrol
022519-1G
FLUO022519-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022519-1G
3,4'-Difluorobenzhydrol
3,4'-Difluorobenzhydrol
Formule: C₁₃H₁₀F₂O
Numéro MDL: MFCD06201345
Numéro CAS: 190444-04-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité