3,5-Dichloro-3'-méthylbenzhydrol
022523-1G
FLUO022523-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022523-1G
3,5-Dichloro-3'-méthylbenzhydrol
3,5-Dichloro-3'-méthylbenzhydrol
Formule: C₁₄H₁₂Cl₂O
Numéro MDL: MFCD06201349
Numéro CAS: 844856-36-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité