3-Bromo-4'-fluorobiphenyl
Synonyms: 3-Bromo-4'-Fluoro-1,1'-biphenyl
022588-1G
FLUO022588-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022588-1G
3-Bromo-4'-fluorobiphenyl
3-Bromo-4'-fluorobiphenyl
Formule: C₁₂H₈BrF
MW: 251,0943 g/mol
Numéro MDL: MFCD04038228
Numéro CAS: 10540-35-9
EINECS: 206-909-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité