Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Acide 3,5-diméthyl-p-anisique

Synonyms: 3,5-Dimethyl-p-anisic acid, 4-Methoxy-3,5-dimethylbenzoic acid, 3,5-Dimethyl-4-methoxybenzenecarboxylic acid, 3,5-Dimethyl-4-methoxybenzoic acid

022642-1G
FLUO022642-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022642-1G
Acide 3,5-diméthyl-p-anisique
Acide 3,5-diméthyl-p-anisique


Formule: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,2 g/mol
Point d'ébullition: 313 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 196…198 °C
Densité: 1,253 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00020309
Numéro CAS: 21553-46-8
EINECS: 244-441-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité