Acide pipéronylique
Synonyms: 3,4-(Methylenedioxy)benzoic acid, Benzo[d][1,3]dioxole-5-carboxylic acid, 1,3-Benzodioxole-5-carboxylic acid
022643-1G
FLUO022643-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022643-1G
Acide pipéronylique
Acide pipéronylique
Formule: C₈H₆O₄
MW: 166,13 g/mol
Point d'ébullition: 180 °C (1 mmHg)
Point de fusion: 232…235 °C
Numéro MDL: MFCD00005830
Numéro CAS: 94-53-1
EINECS: 202-342-8
Merck Index: 12,07630
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité