3',5'-Dimethylbiphenyl-3-carboxylic acid
022653-1G
FLUO022653-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022653-1G
3',5'-Dimethylbiphenyl-3-carboxylic acid
3',5'-Dimethylbiphenyl-3-carboxylic acid
Formule: C₁₅H₁₄O₂
Numéro MDL: MFCD06201437
Numéro CAS: 177734-84-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité