Acide 6-méthoxy-2-naphtoïque
022658-1G
FLUO022658-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022658-1G
Acide 6-méthoxy-2-naphtoïque
Acide 6-méthoxy-2-naphtoïque
Formule: C₁₂H₁₀O₃
MW: 202,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00092750
Numéro CAS: 2471-70-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité