4-Bromo-4'-methoxybenzophenone
Synonyms: (4-Bromophenyl)(4-methoxyphenyl)methanone
022663-1G
FLUO022663-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022663-1G
4-Bromo-4'-methoxybenzophenone
4-Bromo-4'-methoxybenzophenone
Formule: C₁₄H₁₁BrO₂
MW: 291,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00228667
Numéro CAS: 54118-75-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité