4-Bromo-4'-ethylbenzophenone
022667-1G
FLUO022667-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022667-1G
4-Bromo-4'-ethylbenzophenone
4-Bromo-4'-ethylbenzophenone
Formule: C₁₅H₁₃BrO
Numéro MDL: MFCD06201444
Numéro CAS: 344444-47-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité