4-Bromo-3',4'-difluorobenzophenone
022668-1G
FLUO022668-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022668-1G
4-Bromo-3',4'-difluorobenzophenone
4-Bromo-3',4'-difluorobenzophenone
Formule: C₁₃H₇BrF₂O
Numéro MDL: MFCD06201445
Numéro CAS: 844878-99-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité