4-Bromo-3',5'-difluorobenzophenone
Synonyms: (4-Bromophenyl)(3,5-difluorophenyl)methanone
022669-1G
FLUO022669-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022669-1G
4-Bromo-3',5'-difluorobenzophenone
4-Bromo-3',5'-difluorobenzophenone
Formule: C₁₃H₇BrF₂O
MW: 297,949 g/mol
Numéro MDL: MFCD06201446
Numéro CAS: 844879-03-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité