4-Bromo-3'-chloro-5'-fluorobenzophenone
022672-1G
FLUO022672-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022672-1G
4-Bromo-3'-chloro-5'-fluorobenzophenone
4-Bromo-3'-chloro-5'-fluorobenzophenone
Formule: C₁₃H₇BrClFO
Numéro MDL: MFCD06201449
Numéro CAS: 844879-12-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité