4-Bromo-3',4'-dimethoxybenzophenone
022673-1G
FLUO022673-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022673-1G
4-Bromo-3',4'-dimethoxybenzophenone
4-Bromo-3',4'-dimethoxybenzophenone
Formule: C₁₅H₁₃BrO₃
Numéro MDL: MFCD02127292
Numéro CAS: 116412-90-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité