4-Bromo-3'-fluoro-4'-methoxybenzophenone
022678-1G
FLUO022678-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022678-1G
4-Bromo-3'-fluoro-4'-methoxybenzophenone
4-Bromo-3'-fluoro-4'-methoxybenzophenone
Formule: C₁₄H₁₀BrFO₂
Numéro MDL: MFCD06201453
Numéro CAS: 161581-93-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité