4-Bromo-3'-fluoro-4'-methylbenzophenone
022679-1G
FLUO022679-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022679-1G
4-Bromo-3'-fluoro-4'-methylbenzophenone
4-Bromo-3'-fluoro-4'-methylbenzophenone
Formule: C₁₄H₁₀BrFO
Numéro MDL: MFCD06201454
Numéro CAS: 844879-18-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité