3-Bromo-3'-methoxybenzophenone
022684-1G
FLUO022684-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022684-1G
3-Bromo-3'-methoxybenzophenone
3-Bromo-3'-methoxybenzophenone
Formule: C₁₄H₁₁BrO₂
Numéro MDL: MFCD01311561
Numéro CAS: 750633-66-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité