3-Bromo-4'-methoxybenzophenone
Synonyms: (3-Bromophenyl)(4-methoxyphenyl)methanone
022685-1G
FLUO022685-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022685-1G
3-Bromo-4'-methoxybenzophenone
3-Bromo-4'-methoxybenzophenone
Formule: C₁₄H₁₁BrO₂
MW: 291,139 g/mol
Numéro MDL: MFCD01311588
Numéro CAS: 54118-76-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité