3-Bromo-3',5'-difluorobenzophenone
022693-1G
FLUO022693-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022693-1G
3-Bromo-3',5'-difluorobenzophenone
3-Bromo-3',5'-difluorobenzophenone
Formule: C₁₃H₇BrF₂O
Numéro MDL: MFCD06201466
Numéro CAS: 844879-37-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité