3-Bromo-3'-chloro-5'-fluorobenzophenone
022696-1G
FLUO022696-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022696-1G
3-Bromo-3'-chloro-5'-fluorobenzophenone
3-Bromo-3'-chloro-5'-fluorobenzophenone
Formule: C₁₃H₇BrClFO
Numéro MDL: MFCD06201469
Numéro CAS: 844879-45-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité