3-Bromo-3',5'-dimethyl-4'-methoxybenzophenone
022698-1G
FLUO022698-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022698-1G
3-Bromo-3',5'-dimethyl-4'-methoxybenzophenone
3-Bromo-3',5'-dimethyl-4'-methoxybenzophenone
Formule: C₁₆H₁₅BrO₂
Numéro MDL: MFCD06201470
Numéro CAS: 844879-47-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité