3-Bromo-3',4'-dimethylbenzophenone
022699-1G
FLUO022699-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022699-1G
3-Bromo-3',4'-dimethylbenzophenone
3-Bromo-3',4'-dimethylbenzophenone
Formule: C₁₅H₁₃BrO
Numéro MDL: MFCD06201471
Numéro CAS: 844879-49-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité