3-Bromo-3',5'-dimethylbenzophenone
022700-1G
FLUO022700-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022700-1G
3-Bromo-3',5'-dimethylbenzophenone
3-Bromo-3',5'-dimethylbenzophenone
Formule: C₁₅H₁₃BrO
Numéro MDL: MFCD06201472
Numéro CAS: 844879-51-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité