3-Bromo-3'-fluoro-4'-methylbenzophenone
022703-1G
FLUO022703-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022703-1G
3-Bromo-3'-fluoro-4'-methylbenzophenone
3-Bromo-3'-fluoro-4'-methylbenzophenone
Formule: C₁₄H₁₀BrFO
Numéro MDL: MFCD06201475
Numéro CAS: 844879-55-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité