3-Bromo-4'-fluoro-3'-methylbenzophenone
022704-1G
FLUO022704-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022704-1G
3-Bromo-4'-fluoro-3'-methylbenzophenone
3-Bromo-4'-fluoro-3'-methylbenzophenone
Formule: C₁₄H₁₀BrFO
Numéro MDL: MFCD06201476
Numéro CAS: 844884-90-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité