3-Chloro-4'-(methylthio)benzophenone
022710-1G
FLUO022710-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022710-1G
3-Chloro-4'-(methylthio)benzophenone
3-Chloro-4'-(methylthio)benzophenone
Formule: C₁₄H₁₁ClOS
Numéro MDL: MFCD06201479
Numéro CAS: 197438-99-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité