3-Chloro-3',4'-difluorobenzophenone
022716-1G
FLUO022716-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022716-1G
3-Chloro-3',4'-difluorobenzophenone
3-Chloro-3',4'-difluorobenzophenone
Formule: C₁₃H₇ClF₂O
Numéro MDL: MFCD06201485
Numéro CAS: 844884-94-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité