4-Chloro-3',4'-dimethoxybenzophenone
Synonyms: (4-Chlorophenyl)(3,4-dimethoxyphenyl)methanone
022720-1G
FLUO022720-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022720-1G
4-Chloro-3',4'-dimethoxybenzophenone
4-Chloro-3',4'-dimethoxybenzophenone
Formule: C₁₅H₁₃ClO₃
MW: 276,7149 g/mol
Numéro MDL: MFCD02127307
Numéro CAS: 116412-83-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité