3-Chloro-3',4'-dimethylbenzophenone
022722-1G
FLUO022722-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022722-1G
3-Chloro-3',4'-dimethylbenzophenone
3-Chloro-3',4'-dimethylbenzophenone
Formule: C₁₅H₁₃ClO
Numéro MDL: MFCD06201491
Numéro CAS: 844884-97-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité