3-Chloro-3'-fluoro-4'-methoxybenzophenone
022725-1G
FLUO022725-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022725-1G
3-Chloro-3'-fluoro-4'-methoxybenzophenone
3-Chloro-3'-fluoro-4'-methoxybenzophenone
Formule: C₁₄H₁₀ClFO₂
Numéro MDL: MFCD06201494
Numéro CAS: 844885-00-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité