4-Chloro-4'-methylbenzophenone
Synonyms: (4-Chlorophenyl)(p-tolyl)methanone
022727-1G
FLUO022727-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022727-1G
4-Chloro-4'-methylbenzophenone
4-Chloro-4'-methylbenzophenone
Formule: C₁₄H₁₁ClO
MW: 230,690 g/mol
Numéro MDL: MFCD00625699
Numéro CAS: 5395-79-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité