4-Chloro-4'-methoxybenzophenone
022729-1G
FLUO022729-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022729-1G
4-Chloro-4'-methoxybenzophenone
4-Chloro-4'-methoxybenzophenone
Formule: C₁₄H₁₁ClO₂
Numéro MDL: MFCD01105071
Numéro CAS: 10547-60-1
EINECS: 234-131-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité