4-Chloro-3',4'-difluorobenzophenone
022736-1G
FLUO022736-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022736-1G
4-Chloro-3',4'-difluorobenzophenone
4-Chloro-3',4'-difluorobenzophenone
Formule: C₁₃H₇ClF₂O
Numéro MDL: MFCD06201502
Numéro CAS: 844885-01-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité