3,4'-Dichloro-5-fluorobenzophenone
022739-1G
FLUO022739-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022739-1G
3,4'-Dichloro-5-fluorobenzophenone
3,4'-Dichloro-5-fluorobenzophenone
Formule: C₁₃H₇Cl₂FO
Numéro MDL: MFCD06201505
Numéro CAS: 844885-02-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité