4-Chloro-3',4'-dimethylbenzophenone
022742-1G
FLUO022742-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022742-1G
4-Chloro-3',4'-dimethylbenzophenone
4-Chloro-3',4'-dimethylbenzophenone
Formule: C₁₅H₁₃ClO
Numéro MDL: MFCD06201507
Numéro CAS: 40415-10-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité