3,5-Difluoro-4'-(methylthio)benzophenone
022750-1G
FLUO022750-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022750-1G
3,5-Difluoro-4'-(methylthio)benzophenone
3,5-Difluoro-4'-(methylthio)benzophenone
Formule: C₁₄H₁₀F₂OS
Numéro MDL: MFCD06201515
Numéro CAS: 3411-71-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité