3,5-Dichloro-3',5'-difluorobenzophenone
022760-1G
FLUO022760-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022760-1G
3,5-Dichloro-3',5'-difluorobenzophenone
3,5-Dichloro-3',5'-difluorobenzophenone
Formule: C₁₃H₆Cl₂F₂O
Numéro MDL: MFCD06201525
Numéro CAS: 844885-17-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité