3-Chloro-3',5,5'-trifluorobenzophenone
022761-1G
FLUO022761-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022761-1G
3-Chloro-3',5,5'-trifluorobenzophenone
3-Chloro-3',5,5'-trifluorobenzophenone
Formule: C₁₃H₆ClF₃O
Numéro MDL: MFCD06201526
Numéro CAS: 844885-18-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité