3,5-Difluoro-3',4'-dimethoxybenzophenone
022762-1G
FLUO022762-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022762-1G
3,5-Difluoro-3',4'-dimethoxybenzophenone
3,5-Difluoro-3',4'-dimethoxybenzophenone
Formule: C₁₅H₁₂F₂O₃
Numéro MDL: MFCD06201527
Numéro CAS: 844885-19-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité