3,4-Dichloro-3'-methoxybenzophenone
022769-1G
FLUO022769-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022769-1G
3,4-Dichloro-3'-methoxybenzophenone
3,4-Dichloro-3'-methoxybenzophenone
Formule: C₁₄H₁₀Cl₂O₂
Numéro MDL: MFCD06201534
Numéro CAS: 844885-25-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité