3,4-Dichloro-4'-isopropylbenzophenone
022772-1G
FLUO022772-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022772-1G
3,4-Dichloro-4'-isopropylbenzophenone
3,4-Dichloro-4'-isopropylbenzophenone
Formule: C₁₆H₁₄Cl₂O
Numéro MDL: MFCD06201537
Numéro CAS: 844885-26-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité