4-tert-Butyl-3',4'-dichlorobenzophenone
022773-1G
FLUO022773-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022773-1G
4-tert-Butyl-3',4'-dichlorobenzophenone
4-tert-Butyl-3',4'-dichlorobenzophenone
Formule: C₁₇H₁₆Cl₂O
Numéro MDL: MFCD06201538
Numéro CAS: 844885-27-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité