3,4-Dichloro-4'-propylbenzophenone
022775-1G
FLUO022775-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022775-1G
3,4-Dichloro-4'-propylbenzophenone
3,4-Dichloro-4'-propylbenzophenone
Formule: C₁₆H₁₄Cl₂O
Numéro MDL: MFCD06201540
Numéro CAS: 844885-29-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité