3,4-Dichloro-3',4'-difluorobenzophenone
022777-1G
FLUO022777-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022777-1G
3,4-Dichloro-3',4'-difluorobenzophenone
3,4-Dichloro-3',4'-difluorobenzophenone
Formule: C₁₃H₆Cl₂F₂O
Numéro MDL: MFCD06201542
Numéro CAS: 844885-31-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité