3,4-Dichloro-3',4'-dimethylbenzophenone
022783-1G
FLUO022783-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022783-1G
3,4-Dichloro-3',4'-dimethylbenzophenone
3,4-Dichloro-3',4'-dimethylbenzophenone
Formule: C₁₅H₁₂Cl₂O
Numéro MDL: MFCD06201548
Numéro CAS: 844885-34-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité