3,4-Dichloro-3',5'-dimethylbenzophenone
022784-1G
FLUO022784-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022784-1G
3,4-Dichloro-3',5'-dimethylbenzophenone
3,4-Dichloro-3',5'-dimethylbenzophenone
Formule: C₁₅H₁₂Cl₂O
Numéro MDL: MFCD06201549
Numéro CAS: 844885-35-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité