3,4-Difluoro-4'-methylbenzophenone
022788-1G
FLUO022788-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022788-1G
3,4-Difluoro-4'-methylbenzophenone
3,4-Difluoro-4'-methylbenzophenone
Formule: C₁₄H₁₀F₂O
Numéro MDL: MFCD01572462
Numéro CAS: 157165-29-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité