3,4-Difluoro-3'-methoxybenzophenone
022789-1G
FLUO022789-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022789-1G
3,4-Difluoro-3'-methoxybenzophenone
3,4-Difluoro-3'-methoxybenzophenone
Formule: C₁₄H₁₀F₂O₂
Numéro MDL: MFCD06201553
Numéro CAS: 845780-97-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité